Stampa…
Acido tioglicolico ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercaptoacetic acid
B20391.0E B20391.22 B20391.36 B20391.C6
B20391.0EEA 248 EUR
B20391.0E B20391.22 B20391.36 B20391.C6
Acido tioglicolico ≥97%
Acido tioglicolico
Purity: 97+% CAS No.: 68-11-1 Molecular Formula: C2H4O2S Formula Weight: 92.11 Flash Point: 119°(246°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.295 Refractive Index: 1.5045 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -12° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 506166 Merck Reference: 14,9336 UN No.: 1940 MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Formula: HSCH₂COOH
Peso molecolare: 92.12 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1.295
Flash Pt: 119 °C (246 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004876
CAS Number: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM