Stampa…
3-Mercaptopropionic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13261.36 A13261.22
A13261.36EA 90.3 EUR
A13261.36 A13261.22
3-Mercaptopropionic acid ≥99%
3-Mercaptopropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 107-96-0 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4920 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 110-111°/15mm Beilstein Reference: 773807 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004897
Formula: C₃H₆O₂S
Punto di ebollizione: 110…111 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 1,220
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004897
CAS Number: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II