Stampa…
3-Mercaptopropionic acid 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 45.9 EUR
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionic acid 99+%
3-Mercaptopropionic acid
Formula: C₃H₆O₂S
Peso molecolare: 106,15 g/mol
Punto di ebollizione: 110…111 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 1,218 g/cm³
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004897
CAS Number: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %