Stampa…
Acido glicolico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000 8.04104.9010 8.04104.9020 8.04104.9045 8.04104.9049 8.04104.9050
8.04104.0100EA 83.6 EUR
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000 8.04104.9010 8.04104.9020 8.04104.9045 8.04104.9049 8.04104.9050
Acido glicolico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…80 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material