Stampa…
Acido glicolico 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22 A12511.36
A12511.22EA 59 EUR
A12511.22 A12511.36
Acido glicolico 98
Acido glicolico
Purity: 98% CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.49 Appearance: White Odour: Unpleasant pH: 2 Melting Point: 74-80° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004312
Formula: C₂H₄O₃
Peso molecolare: 76.05 g/mol
Punto di ebollizione: 266
Punto di fusione: 74…80 °C
Densità: 1.49
Flash Pt: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04511