Stampa…
Acido glicolico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 38.2 EUR
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
Acido glicolico 99%
Acido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 72…80 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)