Stampa…
Sarcosine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
A14594.0E A14594.22 A14594.36
A14594.0EEA 408 EUR
A14594.0E A14594.22 A14594.36
Sarcosine ≥98%
Sarcosine
Purity: 98% CAS No.: 107-97-1 Molecular Formula: CH3NHCH2CO2H Formula Weight: 89.09 Odour: Odourless pH: 6.1 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 1699442 Merck Reference: 14,8373 MDL No.: MFCD00004279
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89,09 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 208 °C (dec.)
Densità: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004279
CAS Number: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 14,8373