Stampa…
Sarcosine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 35.7 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosine 98%
Sarcosine
Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 208 °C (dec.)
Densità: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004279
CAS Number: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %