Stampa…
L-Metionina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 30.8 EUR
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Metionina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063097
CAS Number: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Visualizza i codici
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)