Stampa…
L-Metionina
Fornitore: MP Biomedicals
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 71.6 EUR
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Metionina
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063097
CAS Number: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004