Stampa…
L-Metionina
Fornitore: PanReac AppliChem
A1340.1000 A1340.0100
A1340.1000EA 338 EUR
A1340.1000 A1340.0100
L-Metionina
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063097
CAS Number: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004