Stampa…
D-Methionine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
B21213.06 B21213.14 B21213.22
B21213.06EA 27.9 EUR
B21213.06 B21213.14 B21213.22
D-Methionine ≥99%
D-Methionine
Purity: 99% CAS No.: 348-67-4 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722293 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: -23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00002622
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149.21 g/mol
Punto di ebollizione: 278
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002622
CAS Number: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004