Glicina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
24403.298EA
180
EUR
24403.298
24403.367
24403.460
Glicina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glicina
Formula:
NH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 83 °C Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS Number: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |