Stampa…
Glicina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16013.0250 8.16013.1000
8.16013.0250EA 55.3 EUR
8.16013.0250 8.16013.1000
Glicina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 75,07 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=0eb597892004f3c73297f4630a0ee934e174bae3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 225 g/l (20 °C)
Melting Point 232 - 236 °C (decomposition)
Molar Mass 75.06 g/mol
Bulk Density 920 kg/m3
Density 1.595 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 - 6.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)