Stampa…
Glicina, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
3570-1 3570-500
3570-1EA 164 EUR
3570-1 3570-500
Glicina, Millipore®
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM