Stampa…
Glicina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
101194MEA 76.3 EUR
101194M 101196X 10119CU 10119FA
Glicina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99,5 %
IR Spectrum Passes test
pH (20°C; 5 %) 5.9 - 6.3
Residuo alla combustione (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Ninhydrin-positive substances Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 70 ppm
NH₄ (Ammonio) Max. 0.02 %
SO₄ (Solfato) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm