Stampa…
Glicina
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A1067.1000 A1067.5000
A1067.1000EA 68 EUR
A1067.1000 A1067.5000
Glicina
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 75.07 g/mol
Punto di ebollizione: 181
Punto di fusione: 83
Densità: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM