Glicina ≥99.0%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
M103-1KGEA
102
EUR
M103-1KG
M103-5KG
Glicina ≥99.0%, per proteomica
Glicina
Formula:
NH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 83 °C Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS Number: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Abs.@280 nm (1 M, Acqua) | 0.10 |
Cloruri | 0.01% |
DNasi | Assente |
Metalli pesani (come Pb) | <0.002% |
Perdita per essiccamento | 0.2% |
pH (5%, Acqua) @25 °C | 5.9 – 6.4 |
Proteasi | Assente |
Purezza | 99.0% |
RNasi | Assente |
Solubilità (10%, Acqua) | Conforme |
Solfati | 0.05% |
Cromatografia su strato sottile (TLC) | ONE SPOT |