Stampa…
Glicina ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
0167-1KGEA 233 EUR
0167-1KG 0167-10KG 0167-5KG 0167-12KG 0167-50KG
Glicina ≥99% per biotecnologie
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 75,07 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=0eb597892004f3c73297f4630a0ee934e174bae3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@260 nm (2M, Acqua) ≤0.1
Abs.@280 nm (2M, Acqua) ≤0.1
Cloruri ≤0.01%
DNasi Assente
Metalli pesani (come Pb) ≤0.002%
Perdita per essiccamento ≤0.2%
pH (5%, Acqua) @25 °C 5.9 - 6.4
Proteasi Assente
Purezza ≥99%
RNasi Assente
Solubilità (10%, Acqua) Conforme
Solfati ≤0.05%
Cromatografia su strato sottile (TLC) One Spot