Stampa…
Glicina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 436 EUR
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glicina ≥99%
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.)
Densità: 1,595
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%