Stampa…
Glicina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
36435.30 36435.A1
36435.30EA 42.5 EUR
36435.30 36435.A1
Glicina ≥99%
Glicina
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: H2NCH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.)
Densità: 1,595
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM