Glicina 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
Formula:
NH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 240 °C Densità: 1,595 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS Number: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.5 to 6.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |