Stampa…
Acido 6-amminocapronico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 29.7 EUR
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
Acido 6-amminocapronico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido 6-amminocapronico
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 127 °C
Flash Pt: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008238
CAS Number: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Visualizza i codici
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)