Acido 6-amminocapronico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-Eahx-OH
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Peso molecolare: 131,17 g/mol Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 210…212 °C Flash Pt: 207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008238 CAS Number: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 14,432 |