Stampa…
Acido 6-amminocapronico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Eahx-OH
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 75.7 EUR
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
Acido 6-amminocapronico 99+%
Acido 6-amminocapronico
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204…209 °C (dec.)
Flash Pt: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008238
CAS Number: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %