Stampa…
5-Aminovaleric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-5-Ava-OH, 5-Aminopentanoic acid
153910050 153910250
ACRO153910050EA 47.6 EUR
ACRO153910050 ACRO153910250
5-Aminovaleric acid 97%
5-Aminovaleric acid
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117.15 g/mol
Punto di ebollizione: 248
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008232
CAS Number: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %