Stampa…
4-Aminobutyric acid zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 46.4 EUR
8.00302.0100 8.00302.9025
4-Aminobutyric acid zS, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103.12 g/mol
Punto di ebollizione: 248
Punto di fusione: 202
Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008226
CAS Number: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol