Stampa…
Cobalto (II) acetato, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 63.6 EUR
B23218.18 B23218.30
Cobalto (II) acetato, anidro 98+%
Cobalto (II) acetato
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formula: C₄H₆CoO₄
Peso molecolare: 177.02 g/mol
Punto di fusione: 298 °C (dec.)
Densità: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008689
CAS Number: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2433