Manganese(II) acetate, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 638-38-0
Molecular Formula: C4H6MnO4
Formula Weight: 173.03
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00013039
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013039 CAS Number: 638-38-0 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 14,5724 |