Stampa…
Zinco stearato (12,5 - 14% ZnO)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
33238.A1EA 54.2 EUR
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
Zinco stearato (12,5 - 14% ZnO)
Zinco stearato
CAS No.: 557-05-1 Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 632.48 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00013031
Formula: C₃₆H₇₀O₄Zn
Punto di fusione: 130 °C
Densità: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013031
CAS Number: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 14,10158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM