Zinco stearato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₃₆H₇₀O₄Zn Punto di fusione: 118…128 °C Densità: 1,095 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013031 CAS Number: 557-05-1 EINECS: 209-151-9 Merck Index: 13,10212 |
|
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 12.5 to 14.0 % (ZnO) |