Zinco acetato, anidro ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Physical Form: Granular
Density: 1.84
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Formula:
C₄H₆O₄Zn Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 200 °C (dec.) Densità: 1,84 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012454 CAS Number: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10128 |