Zinco acetato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
370080250
370081000
ACRO370080250EA
111
EUR
ACRO370080250
ACRO370081000
Zinco acetato 99%, puro
Zinco acetato
Formula:
C₄H₆O₄Zn Peso molecolare: 183.48 g/mol Punto di ebollizione: 908 Punto di fusione: 83…86 °C Densità: 1.735 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012454 CAS Number: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10256 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |