Mercurio (II) acetato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
(H₃CCOO)₂Hg Punto di fusione: 178…180 °C Densità: 3,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012165 CAS Number: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05898 |
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 178 - 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 318.68 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 3.27 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |