Stampa…
Mercurio (II) acetato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
A12478.14 A12478.22 A12478.36
A12478.14EA 31.2 EUR
A12478.14 A12478.22 A12478.36
Mercurio (II) acetato ≥98%
Mercurio (II) acetato
Purity: 98+% CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formula: (H₃CCOO)₂Hg
Peso molecolare: 318.68 g/mol
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 3.28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012165
CAS Number: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05898