Stampa…
Mercurio (II) acetato ≥98.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12273.18 12273.30
12273.18EA 44.6 EUR
12273.18 12273.30
Mercurio (II) acetato ≥98.0% ACS
Mercurio (II) acetato
Purity: 98.0% min CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.28 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formula: (H₃CCOO)₂Hg
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 3,28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012165
CAS Number: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873