Stampa…
Argento(I)acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 106 EUR
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Argento(I)acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Argento(I)acetato
Formula: C₂H₃AgO₂
Punto di fusione: 2000 °C
Densità: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012446
CAS Number: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08648
Visualizza i codici
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)