Stampa…
Argento(I)acetato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11660.14 11660.22 11660.A1
11660.14EA 150 EUR
11660.14 11660.22 11660.A1
Argento(I)acetato, anidro 99%
Argento(I)acetato
Purity: 99% CAS No.: 563-63-3 Molecular Formula: C2H3AgO2 Formula Weight: 166.92 Physical Form: Crystalline Density: 3.26 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature Merck Reference: 14,8505 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012446
Formula: C₂H₃AgO₂
Punto di fusione: Dec.
Densità: 3,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012446
CAS Number: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8505