Argento(I)acetato 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
202390250
202391000
202395000
ACRO202390250EA
200
EUR
ACRO202390250
ACRO202391000
ACRO202395000
Argento(I)acetato 99%, puro
Argento(I)acetato
Formula:
C₂H₃AgO₂ Peso molecolare: 166,91 g/mol Punto di fusione: 2000 °C Densità: 3,25 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012446 CAS Number: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,08648 |
Appearance | Off-white to beige to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |