Stampa…
Rame (II) acetato, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
B23615.14EA 67.4 EUR
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
Rame (II) acetato, anidro 98%
Rame (II) acetato
Purity: 98% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: C4H6CuO4 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formula: CuCH₃CO₂
Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008690
CAS Number: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624