Stampa…
Rame (II) acetato, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 159 EUR
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Rame (II) acetato, anidro 99%, puro
Rame (II) acetato
Formula: CuCH₃CO₂
Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008690
CAS Number: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02690
Visualizza i codici
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %