Stampa…
Ammonio formiato, (max. 3% H₂O) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Formic acid ammonium salt
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 59.3 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Ammonio formiato, (max. 3% H₂O) 97%
Ammonio formiato
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Formula: HCO₂NH₄
Peso molecolare: 63,06 g/mol
Punto di fusione: ∼116 °C
Densità: 1,28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013103
CAS Number: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 14,523