Ammonio formiato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Formic acid ammonium salt
Purity: 98%
CAS No.: 540-69-2
Molecular Formula: CH5NO2
Formula Weight: 63.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.28
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: ca 116°
Beilstein Reference: 3625095
Merck Reference: 14,523
MDL No.: MFCD00013103
Formula:
HCO₂NH₄ Peso molecolare: 63.06 g/mol Punto di fusione: ∼116 °C Densità: 1.28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013103 CAS Number: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |