Stampa…
Ammonio formiato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Formic acid ammonium salt
401150010 401152500 401150050
ACRO401150010EA 72.7 EUR
ACRO401150010 ACRO401152500 ACRO401150050
Ammonio formiato 99%
Ammonio formiato
Formula: HCO₂NH₄
Punto di fusione: 115…120 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013103
CAS Number: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %