Stampa…
Ammonio formiato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Formic acid ammonium salt
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 65.6 EUR
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Ammonio formiato 97%
Ammonio formiato
Formula: HCO₂NH₄
Punto di fusione: 115…120 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013103
CAS Number: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %