Stampa…
Magnesio stearato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 75.4 EUR
A16244.0B A16244.30
Magnesio stearato
Magnesio stearato
CAS No.: 557-04-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Formula Weight: 591.27 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 148-152°MDL No.: MFCD00036391
Formula: C₃₆H₇₀MgO₄
Punto di fusione: 148…152 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036391
CAS Number: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 14,5690