Stampa…
Sodio ottanoato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
8.17081.9025EA 0 EUR
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
Sodio ottanoato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Sodio ottanoato
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Punto di fusione: 225…355 °C
Densità: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058511
CAS Number: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5