Stampa…
Sodio ottanoato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 52.7 EUR
A13451.22 A13451.36
Sodio ottanoato 96%
Sodio ottanoato
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Punto di fusione: >300 °C
Densità: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058511
CAS Number: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5