Sodio ottanoato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₅NaO₂ Punto di fusione: >225 °C Densità: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058511 CAS Number: 1984-06-1 EINECS: 217-850-5 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (on dry substance) |