Stampa…
Sodio stearato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt
39648.A1 39648.A7 39648.30
39648.A1EA 85.1 EUR
39648.A1 39648.A7 39648.30
Sodio stearato
Sodio stearato
CAS No.: 822-16-2 Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3 Formula Weight: 306.46 Physical Form: Powder Odour: Weak Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature MDL No.: MFCD00036404
Formula: C₁₈H₃₅NaO₂
Peso molecolare: 306.46 g/mol
Punto di fusione: 288
Densità: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036404
CAS Number: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Merck Index: 14,8678